Läs mer
2-Kloro-2', 4'-difluoracetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| CAS | 51336-94-8 |
| Molekylformel | C8 H5 Cl F2 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 2-kloro-1-(2,4-difluorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.57 |
| Formel vikt | 189.9997 |