Läs mer
2-kloro-2',6'-dimetylacetanilid, 99 %
Produktkod. 11367805
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367805 10 g 10g
11377805 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02727.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    746.68 SEK
    670.65 SEK / 10g
    Save 76.03 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1131-01-7 | C10H12ClNO | 197,662 g/mol
2-klor-2',6'-dimetylacetanilid används vid bestämning av enantiomererna av tokainid i blodplasma genom gas-vätskekromatografi med elektroninfångningsdetektion. Det är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1131-01-7
Molekylformel C10H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 197.662
MDL-nummer MFCD00000926
InChI-nyckel FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
PubChem CID 70798
IUPAC-namn 2-klor-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide
Smältpunkt 143 °C till 148 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 781309
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 197.67
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.