Läs mer
2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, 99%
Produktkod. 11377805
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11377805
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02727.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1131-01-7 | C10H12ClNO | 197.662 g/mol
2-klor-2',6'-dimetylacetanilid används vid bestämning av enantiomererna av tokainid i blodplasma genom gas-vätskekromatografi med elektroninfångningsdetektion. Det är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1131-01-7
Molekylformel C10H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 197.662
MDL-nummer MFCD00000926
InChI-nyckel FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
PubChem CID 70798
IUPAC-namn 2-klor-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide
Smältpunkt 143°C to 148°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 781309
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 197.67
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.