Läs mer
2-kloro-2', 6'-dimetylacetanilid, TRC
Produktkod. 30135343
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135343 5 g
17923065 10 g
17964085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3653755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1131-01-7
Molekylformel C10 H12 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 197.66
Synonym 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP)
IUPAC-namn 2-kloro-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 197.0607
Procent renhet >95%