Läs mer
2'-Kloro-2-bromoacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Chloro-2-bromoacetophenone |
| CAS | 5000-66-8 |
| Molekylformel | C8 H6 Br Cl O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Tulobuterol Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(2-klorofenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.49 |
| Formel vikt | 231.9291 |