Läs mer
2-Chloro-2-Methyl Propane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10675292 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10675292 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10675292 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/4990/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 507-20-0
Smältpunkt -25°C
Färg Colorless
Kokpunkt 51°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C4H9Cl
MDL-nummer 816
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 92.57g/mol
Fysisk form Liquid