Läs mer
2-Chloro-2-methylbutane, 95%
Produktkod. p-7081650
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11469213
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11703.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 594-36-5 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
2-klor-2-metylbutan används som lösningsmedel för syntes av andra föreningar och pentan. Det används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klor-2-metylbutan används som lösningsmedel för syntes av andra föreningar och pentan. Det används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats.
Löslighet
Löslig i etanol, etyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Undvik extrema temperaturer och direkt solljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-36-5
Molekylformel C5H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 106.593
MDL-nummer MFCD00000818
InChI-nyckel CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amyl chloride, butane, 2-chloro-2-methyl, 2-methyl-2-chlorobutane, tert-pentyl chloride, 1,1-dimethylpropyl chloride, tertiary pentyl chloride, t-pentyl chloride, acmc-209mdc, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl-butane
PubChem CID 61143
IUPAC-namn 2-klor-2-metylbutan
LEDER CCC(C)(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2-methylbutane
Smältpunkt -73°C
Densitet 0.866
Kokpunkt 85°C to 86°C
Flampunkt −10°C (14°F)
Brytningsindex 1.405
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1107
Beilstein 1696930
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether. Insoluble in water.
Formel vikt 106.6
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.