Läs mer
2-Klor-2-metylbutan, TRC
Produktkod. 30362134
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30362134 5 mL
1 options
Produktkod. 30362134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4556205ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2-methylbutane
CAS 594-36-5
Molekylformel C5H11Cl
Kvantitet 5 mL
Synonym 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
LEDER CCC(C)(C)Cl
IUPAC-namn 2-klor-2-metylbutan
Molekylvikt (g/mol) 106.59
Formel vikt 106.0549