Läs mer
2-Klor-2-metylbutan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-2-methylbutane |
| CAS | 594-36-5 |
| Molekylformel | C5H11Cl |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C)(C)Cl |
| IUPAC-namn | 2-klor-2-metylbutan |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.59 |
| Formel vikt | 106.0549 |