Läs mer
2-klor-2-metylnonan, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11300428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300428 5 g 5g
11310428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043784.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4325-50-2 | C10H21Cl | 176.728 g/mol
Det används i fotoelektronspektroskopi av C60Fn- och C60Fm2 i gasfasen och generering och karakterisering av C1-C60F47- och D2-C60F44 i lösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4325-50-2
Molekylformel C10H21Cl
Molekylvikt (g/mol) 176.728
MDL-nummer MFCD00060781
InChI-nyckel QDJXQCKHBZEIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyloctyl chloride, acmc-20ao0l, 2-chloro-2-methyl-nonane, nonane,2-chloro-2-methyl
PubChem CID 138189
IUPAC-namn 2-klor-2-metylnonan
LEDER CCCCCCCC(C)(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2-methylnonane
Färg Färglös
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3082
Formel vikt 176.73
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.