Läs mer
2-Chloro-2-methylpentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-2-methylpentane |
| CAS | 4325-48-8 |
| Molekylformel | C6H13Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl/c1-4-5-6(2,3)7/h4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCC(C)(C)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-2-methylpentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.62 |
| Formel vikt | 120.0706 |