Läs mer
2-Klor-2-metylpropan, 99 %
Produktkod. 10040610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10040610 500 mL Glasflaska 500ml
10142470 25 mL Glasflaska 25ml
10010590 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10040610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109505000
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
2-klor-2-metylpropan, 99%, C4H9Cl, CAS-nummer-507-20-0, 2-metyl-2-klorpropan, propan, 2-klor-2-metyl, 2-klorisobutan, tert-butylklorid, t-butylklorid, klorottrimetylmetan, trimylklometan, tert-butylklorid, t-butylklorid, 2-metyl-2-propylklorid, 500mL | CAS: 507-20-0 | C4H9Cl | 92,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-20-0
Molekylformel C4H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 92.57
MDL-nummer MFCD00000816
InChI-nyckel NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC-namn 2-klor-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2-methylpropane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -25,0 °C
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 51,0 °C till 52,0 °C
Flampunkt −27 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCl
Brytningsindex 1,3838 till 1,3858
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01, 125
Fieser 02,46
Merck Index 15, 1563
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
Viskositet 0,51 mPa (20 °C)
Formel vikt 92.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-2-methylpropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.