Läs mer
2-Chloro-2-methylpropane-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-2-methylpropane-d9 |
| CAS | 918-20-7 |
| Molekylformel | C4 D9 Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl-d9 Chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane-d9, 2-Chloro-2-methylpropane-d9, 2-Chloroisobutane-d9, 2-Methyl-2-chloropropane-d9, 2-Methyl-2-propyl Chloride-d9, Chlorotrimethylmethane-d9, NSC 6527-d9, Trimethylchloromethane-d9, tert-Butyl-d9 Chloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Cl)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.62 |
| Formel vikt | 101.0958 g/mol |
| Visa mer |