Learn More
2-Chloro-2-methylpropane, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15858580
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1 L
Unit Size:
1 L
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15858580 1 L 1 L
15848580 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15858580 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8015501000
 Restricted Item
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 507-20-0
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Especificaciones
Melting Point -28°C
Density 0.84 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00000816
Quantity 1 L
Synonym 2-Chloro-2-methylpropane, tert-Butyl chloride, 2-Chloro-2-methylpropane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.