Läs mer
2-Klor-2-metylpropan, TRC
Produktkod. 30360499
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30360499 5 mL
1 options
Produktkod. 30360499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3696805ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-2-methylpropane
CAS 507-20-0
Molekylformel C4 H9 Cl
Kvantitet 5 mL
Synonym Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane
InChI formel InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
LEDER CC(C)(C)Cl
IUPAC-namn 2-kloro-2-metylpropan
Molekylvikt (g/mol) 92.567
Formel vikt 92.039