missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-2-phenylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-2-phenylacetamide |
| CAS | 7462-76-2 |
| Molekylformel | C8 H8 Cl N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11) |
| LEDER | NC(=O)C(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-2-phenylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.608 |
| Formel vikt | 169.029 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?