Läs mer
2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)9(11)13-12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,2H2,1H3/b13-9+ |
| Formel vikt | 226.0509 |