Läs mer
2-klor-3',4'-dihydroxiacetofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11475497
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475497 25 g 25g
11485497 100 g 100g
11495497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23496.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-40-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
2-klor-3',4'-dihydroxiacetofenon används som en blodpropp adrenobazon, kvasi adrenalin läkemedel gasp anda av mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Chloro-3′ ,4′ -dihydroxiacetofenon används som en styptisk adrenobazon, kvasi adrenalin läkemedel gasp anda av mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i DMSO, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-40-1
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.591
MDL-nummer MFCD00002200
InChI-nyckel LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone
PubChem CID 66834
ChEBI CHEBI:51844
IUPAC-namn 2-klor-l-(3,4-dihydroxifenyl)etanon
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Smältpunkt 172°C to 176°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2092660
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,methanol.
Formel vikt 186.59
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.