Läs mer
2-Klor-3,4-dihydroxybenzoesyra, TRC
Produktkod. 30367760
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367760 100 mg
30360750 10 mg
30352356 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC598093100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87932-50-1
Molekylformel C7H5ClO4
Molekylvikt (g/mol) 188.56
IUPAC-namn 2-klor-3,4-dihydroxybenzoesyra
LEDER OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3,4-dihydroxybenzoic acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO4/c8-5-3(7(11)12)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
Formel vikt 187.9876