Läs mer
2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene |
| CAS | 41122-35-4 |
| Molekylformel | C10H10ClNO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-3,4-dimethoxy-1-(2-nitroethenyl)benzene, 3-Chloro-4-(2-nitrovinyl)veratrole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+ |
| LEDER | ClC1=C(OC)C(OC)=CC=C1/C=C/[N+]([O-])=O |
| IUPAC-namn | 3-chloro-1,2-dimethoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.64 |
| Formel vikt | 243.0298 |