Läs mer
2-klor-3,4-dimetoxibensaldehyd, TRC
Produktkod. 30354855
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30354855 1 g
1 options
Produktkod. 30354855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4276601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 5417-17-4
Molekylformel C9H9ClO3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Chloroveratraldehyde, NSC 7375
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
LEDER ClC1=C(C=O)C=CC(OC)=C1OC
IUPAC-namn 2-kloro-3,4-dimetoxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 200.62
Formel vikt 200.02