Läs mer
2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31030649
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31030649 100 mg -
31027275 1 g -
31016153 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31030649 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD00802296100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3,4-dimethoxypyridine
CAS 101664-59-9
Molekylformel C7H8ClNO2
MDL-nummer MFCD03265283
Kvantitet 100 mg
LEDER COC1=C(OC)C(Cl)=NC=C1
Molekylvikt (g/mol) 173.60
Procent renhet 98%