Läs mer
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31070978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31070978 500 g
31064144 5 g
31062631 100 g
31058522 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31070978 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10825500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
CAS 201593-90-0
Molekylformel C8H4ClF6N
MDL-nummer MFCD04038716
Kvantitet 500 g
LEDER NC1=C(Cl)C(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 263.57
Procent renhet 98%