Läs mer
2-klor-3,5-bis(trifluorometyl)-Bensenamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine |
| CAS | 201593-90-0 |
| Molekylformel | C8 H4 Cl F6 N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2 |
| LEDER | Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-klor-3,5-bis(trifluormetyl)anilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.567 |
| Formel vikt | 262.994 |