Läs mer
2-klor-3,5-bis(trifluorometyl)-Bensenamin, TRC
Produktkod. 30338782
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30338782 5 g
1 options
Produktkod. 30338782 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC0140405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine
CAS 201593-90-0
Molekylformel C8 H4 Cl F6 N
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2
LEDER Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-klor-3,5-bis(trifluormetyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 263.567
Formel vikt 262.994