Läs mer
2-klor-3,5-dibrom-6-metylpyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585080
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10585080 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10585080 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00204DA
 Begränsad artikel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3, 5-dibromo-6-methylpyridine
CAS 1000018-58-5
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H4Br2ClN
MDL-nummer MFCD09702430
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-3,5-dibromo-6-methylpyridine, acmc-2097lo
InChI-nyckel AYZAQZJMQIXSLF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC(Cl)=C(Br)C=C1Br
IUPAC-namn 3,5-dibrom-2-klor-6-metylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 285.36
PubChem CID 26966711
Formel vikt 285.37
Procent renhet 97%