Läs mer
2-Chloro-3,5-dimethylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-3,5-dimethylphenol |
| CAS | 5538-41-0 |
| Molekylformel | C8 H9 Cl O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phenol, 2-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3,5-dimethylphenol, 2-Chloro-3,5-xylenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-6(2)8(9)7(10)4-5/h3-4,10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(Cl)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3,5-dimethylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.61 |
| Formel vikt | 156.0342 |