Läs mer
2-klor-3,5-dimetylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10397663
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10397663 1 g 1g
10153753 5 g 5g
10613235 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10397663 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08011DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 38557-72-1
Molekylformel C6H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 142.59
MDL-nummer MFCD00126945
InChI-nyckel BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11672680
IUPAC-namn 2-klor-3,5-dimetylpyrazin
LEDER CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
Formel vikt 142.59
Procent renhet 97%