Läs mer
2-klor-3,5-dimetylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541006
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10397663
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08011DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 38557-72-1
Molekylformel C6H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 142.59
MDL-nummer MFCD00126945
InChI-nyckel BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11672680
IUPAC-namn 2-klor-3,5-dimetylpyrazin
LEDER CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
Formel vikt 142.59
Procent renhet 97%