Läs mer
2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 98+%
Produktkod. 11448247
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448247 25 g 25g
11438247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17617.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 392-95-0 | C7H2ClF3N2O4 | 270.55 g/mol
It is used to increase mutagenic activity in the glutathione transferase mutant (C36).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used to increase mutagenic activity in the glutathione transferase mutant (C36).
Solubility
Insoluble in water. Soluble in Chloroform, Methanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed in a cool, dry place. Store under 20˚C Freezer, Under Inert Atmosphere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392-95-0
Molekylformel C7H2ClF3N2O4
Molekylvikt (g/mol) 270.55
MDL-nummer MFCD00007076
InChI-nyckel RLXKADBMLQPLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2-chloro-1,5-dinitro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1,5-dinitro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3,5-binitrotrifluorotoluene, pubchem4846, 2-chlor-1,5-dinitro-3-trifluormethyl benzol, ksc914e2d, labotest-bb lt00159813, labotest-bb lt03380099, 2-chloro-3,5-dinitro-benzotrifluoride
PubChem CID 67851
IUPAC-namn 2-chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Smältpunkt 61°C to 64°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2061156
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in Chloroform,Methanol.
Formel vikt 270.55
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.