Läs mer
2-Kloro-3,5-dinitrobenzotrifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride |
| CAS | 392-95-0 |
| Molekylformel | C7 H2 Cl F3 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Chloro-1,5-dinitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Chloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-3,5-dinitrotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(7(9,10)11)1-3(12(14)15)2-5(6)13(16)17/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-klor-1,5-dinitro-3-(trifluormetyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.55 |
| Formel vikt | 269.9655 |