Läs mer
2-klor-3,5-dinitropyridin, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432021 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10432021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208190010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Namnnotering 99%
CAS 2578-45-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 63.0°C to 66.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H2ClN3O4
Linjär formel (O2H)(C5H2N)Cl
MDL-nummer MFCD00006233
Kvantitet 1 g
Beilstein 20,III,2536
Synonym pyridine, 2-chloro-3,5-dinitro, 2-chloro-3,5-dinitro-pyridine, pubchem6103, acmc-209gmh, 2-chloro3,5-dinitropyridine, 2-chloro-3,5-dinitropyridine
InChI-nyckel QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-klor-3,5-dinitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 203.54
PubChem CID 75738
Formel vikt 203.54
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.