Läs mer
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11406716
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406716 1 g 1g
11416716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23866.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261762-39-4
Molekylformel C7H3ClF2O
Molekylvikt (g/mol) 176.547
MDL-nummer MFCD01631443
InChI-nyckel KPYBGKSDBNMHTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluoro, 2,5-difluoro-6-chlorobenzaldehyde, 6-chloro-2,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem2618, zlchem 1271, acmc-1cfb6, intermediates-zcf02699, ksc495g2n, 2-chloro-3,6-difluoro-benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773509
IUPAC-namn 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Smältpunkt 46°C to 48°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 176.55
Procent renhet 97%