Läs mer
2-Chloro-3,6-difluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11490298
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11490298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23832.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90292-67-4
Molekylformel C7H4BrClF2
Molekylvikt (g/mol) 241.46
MDL-nummer MFCD01631446
InChI-nyckel KAADKOQBKOGBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-3-chloro-1,4-difluorobenzene, alpha-bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene, chloro-3,6-difluorobenzylbr, 2-chloro-3,6-difluorobenzylbromide, 2-chloro 3,6-difluoro-benzyl bromide, 2-chloro-3,6-di-fluoro-benzyl bromide, currency-bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluene, benzene,2-bromomethyl-3-chloro-1,4-difluoro
PubChem CID 2773549
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-3-chloro-1,4-difluorobenzene
LEDER FC1=CC=C(F)C(CBr)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3,6-difluorobenzyl bromide
Brytningsindex 1.55
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Formel vikt 241.46
Procent renhet 97%