Läs mer
2-klor-3-brom-5-metylpyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10524763
Change view
Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
Produktkod.
10524763 Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
1 options
Produktkod. 10524763 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07184DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-bromo-5-methylpyridine
CAS 17282-03-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5BrClN
MDL-nummer MFCD01830664
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-3-bromo-5-methylpyridine, 3-bromo-2-chloro-5-picoline, 5-bromo-6-chloro-3-picoline, pyridine, 3-bromo-2-chloro-5-methyl, 3-bromo-2-chloro-5-methyl-pyridine, 2-chloro-5-methyl-3-bromopyridine, pubchem1167, acmc-1cbw1, ksc490s4b, 2-chloro-3-bromo-5-picoline
InChI-nyckel ISNRJFOYJNIKTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
IUPAC-namn 3-brom-2-klor-5-metylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 206.467
PubChem CID 285437
Formel vikt 206.47
Procent renhet 97%