Läs mer
2-klor-3-(klormetyl)kinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10523983
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10523983 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10555133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10523983 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07048CB
Kemiska identifierare
CAS 90097-52-2
Molekylformel C10H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 212.073
MDL-nummer MFCD05865134
InChI-nyckel UOIJHUIOTFDGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-chloromethyl quinoline, quinoline, 2-chloro-3-chloromethyl, 2-chloranyl-3-chloromethyl quinoline
PubChem CID 2063384
IUPAC-namn 2-klor-3-(klormetyl)kinolin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3-(chloromethyl)quinoline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.08
Procent renhet 97%