missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-klor-3-(klormetyl)kinolin, 97 %, Thermo Scientific™

Produktkod. p-3075410
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10523983

Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07048CB

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 90097-52-2
Molekylformel C10H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 212.073
MDL-nummer MFCD05865134
InChI-nyckel UOIJHUIOTFDGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-chloromethyl quinoline, quinoline, 2-chloro-3-chloromethyl, 2-chloranyl-3-chloromethyl quinoline
PubChem CID 2063384
IUPAC-namn 2-klor-3-(klormetyl)kinolin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)CCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-chloro-3-(chloromethyl)quinoline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.08
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.