Läs mer
2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11414613
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414613 5 g 5g
11424613 25 g 25g
11434613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414613 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11562.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14237-71-9
Molekylformel C8H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 166.61
MDL-nummer MFCD00051676
InChI-nyckel RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-chloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl, acmc-1azio, chlorodimethylnicotinonitrile, ksc496m6f, 2-chloro-4,6-dimethyinicotinonitrile, 4,6-dimethyl-2-chloro-nicotinonitrile
PubChem CID 223261
IUPAC-namn 2-chloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
LEDER CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine
Smältpunkt 97°C to 100°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 131348
Formel vikt 166.61
Procent renhet 98%