Läs mer
2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine, 99%
Produktkod. 11487557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487557 25 g 25g
11467557 1 g 1g
11477557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15648.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 28900-10-9 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28900-10-9
Molekylformel C7H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 152.58
MDL-nummer MFCD00082767
InChI-nyckel YSBNBAYNISAUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-6-methylpyridine, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyano-6-picoline, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-nicotinonitrile, pubchem6128, 2-chloro-6-methylnicotinonitrile #, 2-chloro-3-cyano-6-methyl pyridine, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-pyridine
PubChem CID 520400
IUPAC-namn 2-chloro-6-methylpyridine-3-carbonitrile
LEDER CC1=CC=C(C#N)C(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine
Smältpunkt 114°C to 117°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 120414
Formel vikt 152.58
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.