Läs mer
2-Klor-3-cyanopyridin, TRC
Produktkod. 30368429
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368429 50 g
30360599 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30368429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36511050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-cyanopyridine
CAS 6602-54-6
Molekylformel C6 H3 Cl N2
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
LEDER Clc1ncccc1C#N
IUPAC-namn 2-kloropyridin-3-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 138.55
Formel vikt 137.9985