missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 1805457-37-7 |
| Molekylformel | C8H3ClF4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF4O2/c9-5-3(7(14)15)1-2-4(6(5)10)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(c(F)c1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.55 |
| Formel vikt | 241.9758 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?