Läs mer
2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11354426
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354426 250 mg 250mg
11344426 1 g 1g
2 options
Produktkod. 11354426
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20026.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628692-22-8
Molekylformel C6H2ClF4N
Molekylvikt (g/mol) 199.53
MDL-nummer MFCD04038326
InChI-nyckel YKQVABFVOGPIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-1bhv8, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 2782813
IUPAC-namn 2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
LEDER FC1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kokpunkt 35°C to 37°C (25 mmHg)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Formel vikt 199.54
Procent renhet 98%