missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7047964
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354426 250 mg 250mg
11344426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11354426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20026.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 628692-22-8
Molekylformel C6H2ClF4N
Molekylvikt (g/mol) 199.53
MDL-nummer MFCD04038326
InChI-nyckel YKQVABFVOGPIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-1bhv8, 2-chloro-3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine
PubChem CID 2782813
IUPAC-namn 2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
LEDER FC1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kokpunkt 35°C to 37°C (25 mmHg)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Formel vikt 199.54
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.