Läs mer
2-Chloro-3-fluorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15475927
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475927 250 mg 250mg
15465927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33130.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874781-08-5
Molekylformel C7H3ClFN
Molekylvikt (g/mol) 155.56
MDL-nummer MFCD03407966
InChI-nyckel ROXFZJBRIXTCPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-chlorobenzonitrile, 2-chloro-3-fluoro-benzonitrile, buttpark 45\01-05, benzonitrile, 2-chloro-3-fluoro, pubchem3554, benzonitrile,2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluorobenzenecarbonitrile
PubChem CID 3723586
IUPAC-namn 2-chloro-3-fluorobenzonitrile
LEDER FC1=CC=CC(C#N)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-fluorobenzonitrile
Smältpunkt 55°C to 56°C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Fysisk form Pulver
UN-nummer UN3439
Formel vikt 155.56
Procent renhet 97%