Läs mer
2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314426
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314426 250 mg 250mg
11304426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20024.MD
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628691-93-0
Molekylformel C6H3ClFNO2
Molekylvikt (g/mol) 175.543
MDL-nummer MFCD04038325
InChI-nyckel NWNWBLRKHOVSEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-fluoroisonicotinic acid, 2-chloro-3-fluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro-isonicotinic acid, 2-chloro-3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem17055, 2-chloro-3-fluoroisonicotinicacid, acmc-1bfbj, g00017-watson-int
PubChem CID 2782812
IUPAC-namn 2-klor-3-fluorpyridin-4-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt ∼200°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 175.55
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.