Läs mer
2-klor-3-fluoropyridin-6-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 15462039
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462039 5 g 5g
15459116 250 mg 250mg
15452039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64734.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 860296-24-8 | C6H3ClFNO2 | 175,543 g/mol
Det är en viktig mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 860296-24-8
Molekylformel C6H3ClFNO2
Molekylvikt (g/mol) 175.543
MDL-nummer MFCD13185819
InChI-nyckel JHFKXHUKNYFWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-5-fluoropicolinic acid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylicacid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-5-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro-6-carboxypyridine, 2-chloro-3-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 11412672
IUPAC-namn 6-klor-5-fluorpyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC(=C1F)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 10063182
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 175.54
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.