Läs mer
2-Chloro-3-fluoropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11976421 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11976421 25 g 25g
11966421 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11976421 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 442080250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 17282-04-1
Molekylformel C5H3ClFN
Molekylvikt (g/mol) 131.54
InChI-nyckel SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
PubChem CID 2782791
IUPAC-namn 2-chloro-3-fluoropyridine
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-fluoropyridine
Densitet 1.3230g/mL, 1.323
Kokpunkt 80°C (80.0 mmHg)
Flampunkt 63°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 131.54
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-3-fluoropyridine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.