Läs mer
2-Chloro-3-hydrazinylpyrazine, TRC
Produktkod. 30367337
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367337 10 g
30349608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30367337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36764310G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63286-28-2
Molekylformel C4H5N4Cl
Molekylvikt (g/mol) 144.56
IUPAC-namn (3-chloropyrazin-2-yl)hydrazine
LEDER NNc1nccnc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-hydrazinylpyrazine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
Formel vikt 144.0203