Läs mer
2-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 51786-10-8 |
| Molekylformel | C7H5O3Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,(H,10,11) |
| LEDER | C1=CC(=C(C(=C1)O)Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.57 |
| Formel vikt | 171.9927 |