Läs mer
2-Chloro-3-hydroxypyridine, 98%
Produktkod. 11420193
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420193 25 g 25g
11410193 5 g 5g
11430193 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420193 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11376.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6636-78-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6636-78-8
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.54
MDL-nummer MFCD00006235
InChI-nyckel RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-hydroxypyridine, 2-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-chloro, unii-vy212q0s3j, 2-chloro-3-hydroxy pyridine, 2-chloro-3-hydroxypyridine 2-chloro-3-pyridinol, 2-chlorpyridin-3-ol, pubchem2577, 2-chloro-pyridin-3-ol, 2-chloro-pyridine-3-ol
PubChem CID 81136
IUPAC-namn 2-klorpyridin-3-ol
LEDER OC1=CC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-hydroxypyridine
Smältpunkt 168°C to 172°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2216
Formel vikt 129.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.